ETHYL4-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLATE 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPBXAA1090-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
ETHYL4-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLATE 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPBXAA1090-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etilen glicole, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cicloesano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesano, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Fenil isocianato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
1,4-Diossano ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilacetammide 99.8+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Peptide and protein MALDI-MS calibration kit, ProteoMass™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etere etilico ≥99.8% contains inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ter-Butanolo 99.5%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Eptano, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific