Fmoc-Ile-OH,98% 1 * 100 g
Catalog # AMBDA333977-100G
Supplier: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Supplier: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Etere etilico stabilizzato, TECHNICAL, rectified
Supplier: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.6% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
n-Pentano, EMSURE® per analisi, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Oxidation-reduction (ORP) standards solutions, ZoBell's
Supplier: Hach