Azetidin-3-one hydrochloride,97% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA196857-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,4-Diossano 99+% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
WATER FOR LC-MS 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
Etere di petrolio, 80…110 °C
Nome del fornitore: Roth Carl
N,N-Dimetilacetammide 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific