4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile,95% 1 * 100 g
Codice catalogo AMBDA200149-100G
Nome del fornitore: AMBEED
4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile,95% 1 * 100 g
Codice catalogo AMBDA200149-100G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
n-Esano ≥99.0% (by GC), Suprasolv® hypergrade per analisi organiche in tracce, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035300 per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere etilico ≥99.7% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etilen glicole ≥99.5% (by GC), EMSURE® Reag. Ph. Eur., Reag. USP per analisi
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck