(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride,97% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA224677-5G
Nome del fornitore: AMBEED
(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride,97% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA224677-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
[EN]DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA 1 * 185 L
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2,2,4-Trimetil pentano ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Benzonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua con 0,1% (v/v) Acido acetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilendiammina 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Butile acetato ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Butanolo ≥99.4% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cicloesanone ≥99.0% per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1,3-Diossolano 99.5+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific