1,3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene,97% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA247288-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
1,3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene,97% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA247288-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
ACETONITRILE EMPLURA® 1 * 4 L
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilformammide ≥99.7% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Toluene 99.5% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
(±)-2-Butanolo, anidro 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etanolo assoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo (untaxed) in water ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Pentano per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals