N,N-di-tert-butylcarbodiimide,99% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA534709-25G
Nome del fornitore: AMBEED
N,N-di-tert-butylcarbodiimide,99% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA534709-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Etile acetato, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico ≥99.7% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dansil cloruro ≥99.0% (by HPLC), LiChropur™ derivatisation reagent, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck