Ethyl 4-pyridylacetate,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA284002-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina 85% Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals