3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide,96% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA568387-25G
Nome del fornitore: AMBEED
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide,96% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA568387-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
[EN]1,2-DIMETHOXYETHANE ANHYDROUS, 99.5 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Clorobenzene ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
n-Pentano ≥99%, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Metanolo ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
p-Xilene 99% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Diisopropile ossido ≥98.5% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals