5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylic acid,96% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA600869-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylic acid,96% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA600869-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
n-Eptano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Dimetilsolfossido, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) per analisi
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99.0% (by GC), EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N-Bromosuccinimmide 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Eptano ≥99% (GC (n-heptane basis)), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile, extra dry 99.9+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano ≥97%, CHROMASOLV™ per LC-MS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ter-Butil metil etere 99.9%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Metilbutano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl