Imidazo[1,2-a]pyridine,95% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA197969-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
ter-Butil metil etere ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Butile acetato ≥99.5% (by GC), EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cloroformio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥99%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Carbonio solfuro ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano stabilizzato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, anidro (max. 0,0020% H<sub>2</sub>O) ≥99.9%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Diclorometano, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific