1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole,97% 1 * 1 g
Codice catalogo AMBDA363872-1G
Nome del fornitore: AMBEED
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole,97% 1 * 1 g
Codice catalogo AMBDA363872-1G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
2-Metilbutano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Butylboronic acid, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
TRICHLOROACETIC ACID (BP, PH. EUR.) PURE 1 * 5 kg
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2-Propanolo ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Alcol iso-amilico ≥98.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
RATHBURN TETRAHYDROFLURAN HPLC 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: REAGECON