3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA115688-25G
Nome del fornitore: AMBEED
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA115688-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
[EN]METHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.5 % 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
9-Aminoacridine ≥99.5% (by HPLC) matrix substance for MALDI-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) 99+% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Hydrindantin dihydrate, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etile acetato, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Isobutyronitrile 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Pentano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilen glicole ≥99% (by GC), puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Diclorometano ≥99.9% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Toluene 99.5% ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
200ML GREEN FLUOR. 800P/ML PS MICR.70M 70 M, 800 BEADS/ML 200 ML MEAN DIAMETER 65 M 1 * 200 mL
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in water per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific