2-Chloro-4-fluorophenol,98% 1 * 10 g
Codice catalogo AMBDA223158-10G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Cicloesano, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesano per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, liquido
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per analisi GC capillare, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2-Nitrophenylhydrazine, moistened 30% with water 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,4-Diossano ≥99.0% (by GC, corrected for water content) stabilizzato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Isobutyronitrile 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dibutilamina per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific