(4-Morpholinophenyl)boronic acid,98% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA418226-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
(4-Morpholinophenyl)boronic acid,98% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA418226-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
N,N-Dimetilacetammide, SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetato di isopropile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dimetilacetammide 99.8+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific