H-Ile-OMe.HCl,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA121861-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
2-Propanolo, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etere etilico, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA 1 * 185 L
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetonitrile ≥99.7%, Environmental Grade
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua con 0,1% (v/v) Acido acetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Benzonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem