Ethyl 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate,98% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA205365-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
Ethyl 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate,98% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA205365-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina vegetale, anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido trifluoroacetico, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile : water : trifluoroacetic acid (50 : 47,5 : 2,5), HiPerSolv CHROMANORM®
Nome del fornitore: VWR Chemicals