2,7-Dibromo-9,9'-spirobifluorene,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA264175-5G
Nome del fornitore: AMBEED
2,7-Dibromo-9,9'-spirobifluorene,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA264175-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
n-Eptano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
(±)-2-Butanolo, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1-Propanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Butanolo, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
(±)-2-Butanolo ≥99% per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetracloroetilene, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Anilina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Glicerolo (glicerina) USP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific