1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid,97% 1 * 10 g
Codice catalogo AMBDA185953-10G
Nome del fornitore: AMBEED
1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid,97% 1 * 10 g
Codice catalogo AMBDA185953-10G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Dimetilsolfossido ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.7% (by GC), LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metiletilchetone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, per analisi GC purge and trap, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
2-Propanolo ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerolo (glicerina) USP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.8%, SPECTRONORM® per spettroscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acqua suitable for ion chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck