Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA116994-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate,98% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA116994-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK), Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cicloesano, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1,4-Diossano, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific