Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA297457-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate,98% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA297457-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Etanolo (untaxed) in water ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2-Butossietanolo ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etanolo denaturato ≥96%, meets analytical specification of Ph.Eur. (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
2-Nitrophenylhydrazine, moistened 30% with water 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,1,1,3,3,3-Esafluoro-2-propanolo ≥99.8%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano, extra dry 99.85% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
(±)-2-Butanolo ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Anisolo, extra dry 99%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals