Potassium trifluoro(methyl)borate,97% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA429971-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Potassium trifluoro(methyl)borate,97% 1 * 5 g
Codice catalogo AMBDA429971-5G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
[EN]2-PROPANOL 1 * 500 mL
Nome del fornitore: Wako
Toluene ≥99.3%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
PETROLEUM ETHER 40-60°C 1 * 5 L
Nome del fornitore: Roth Carl
2-Metilbutano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Etere etilico, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Benzonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Butanolo per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor