(Z)-Octadec-9-en-1-amine,70% 1 * 25 g
Codice catalogo AMBDA778776-25G
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, BAKER ANALYZED® per cromatografia di spazio di testa, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
1,2-Diclorobenzene 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilen glicole, purissimo
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Clorobenzene ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Metanolo ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Toluene ≥99.7% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals