tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate,97% 1 * 5 g
Catalog # AMBDA141436-5G
Supplier: AMBEED
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals