6-Hydroxy-1,4-benzodioxane,97% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA262705-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane,97% 1 * 0,25 g
Codice catalogo AMBDA262705-250MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Triethylene glycol dimethyl ether stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99.0% (by GC), EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere etilico, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 60…80 °C, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
1-Butanolo ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.7% (by GC), CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis acc. to FDA, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilformammide 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polivinil alcool, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysed
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
TETRAHYDROFURAN STABILIZED WITH 300 PP 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Xilene (miscela di isomeri), extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Pentanolo 99+% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etere di petrolio, 40-60°C for gas chromatography, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Xilene (miscela di isomeri), J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals