1-Azaspiro[4.5]decane-2,4-dione,95% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA1083503-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
1-Azaspiro[4.5]decane-2,4-dione,95% 1 * 0,1 g
Codice catalogo AMBDA1083503-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Pentano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cicloesanone, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
ter-Butil metil etere, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano ≥95%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerolo (glicerina) USP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Piridina ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, extra dry 99.85% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals