Screw Caps for Bottles
Originality screw cap, with foam insert, for square wide neck, GL 54, bianco, PP
Codice catalogo RIXI8-1112-54-W
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Caps for Bottles
Codice catalogo RIXI8-1112-54-W
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:GL 54
- Colore:bianco
- Descrizione:Originality screw cap, with foam insert, for square wide neck
- Materiale:PP
- Seq:19