Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
Catalog # ECHLRMAG1013
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Plan apochromat, N.A. 100
- Seq:07
- Distanza di lavoro:0,21 mm