(S)-1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanamine hydrochloride 1 * 100 mg
Codice catalogo AMBDA396464-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
(S)-1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanamine hydrochloride 1 * 100 mg
Codice catalogo AMBDA396464-100MG
Nome del fornitore: AMBEED
Frequently Bought Together
Acqua, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere etilico, anidro (max. 0,005% H<sub>2</sub>O) ≥99.8% stabilizzato
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua USP, JP, Ph. Eur., purificato
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo, anidro (max. 0,01% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Pentano, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile : water : trifluoroacetic acid (50 : 47,5 : 2,5), HiPerSolv CHROMANORM®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Piridina, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acetonitrile : water : trifluoroacetic acid (50 : 47.5 : 2.5) %, LabReady™, Solvent Blend for mass spectrometry, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals