Cleanroom Tunics
blu scuro, XL
Catalog # ALSO1033607-XL
Supplier: ALSICO HIGHTECH
Jump to:
Product Details & Documents
These shirts are made of Movix (96% polyester, 4% carbon). Suitable for C and D classes or ISO 7 to 9 cleanrooms. For higher cleanroom classes worn as an undergarment piece under a coverall. Can also be used for clean areas.
- V-neck
- Long inserted sleeves
- Seamed at waist
Usable in ISO 7 to 9.
Zertifizierung: IEST-RP-CC003.5
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:blu scuro
- Seq:05
- Tessuto:Movix anti-static (96% polyester, 4% carbon)
- Cat. No.:ALSO1033607-XL
- Genere:Unisex
- Risk area:Anti-static
- Peso:152 g/m²
- Applicazioni per abiti:Cleanroom
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..