Micro Test Tubes, Graduated
Micro test tube, graduated, 1,5 ml, blu, PP
Codice catalogo KART0027904
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Ideal for samples analysis.
- Made from PP
- Flat cap with writing area
- Available in blue, yellow, pink and green
Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11000.
Zertifizierung: The raw materials with the relevant requirements of Food-contact EU; Regulation 1935/2004 EC, Regulation 2023/2006/EC, FDA and REACH/ROHS regulations.
Specifiche
- Capacità:1,5 ml
- Colore:blu
- Descrizione:Micro test tube, graduated
- Materiale:PP
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..