VWR®, Inserti tappo Cryo coder
Tappi, grigio
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Il prodotto può essere usato come codifica/identificazione dei tipi di campioni conservati al suo interno.
Cryocoder/inserti tappo sono disponibili in più opzioni colore: Viola, bianco, blu, arancione, lilla, rosso, tan, giallo, verde, grigio, rosa, assortiti (cinque colori).
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Servizi:
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR Cryovials and Cryoboxes
Letteratura sul prodotto
TDS Cryovial TDS Cryovials Sterile
Scheda dati
Specifiche
- Colore:grigio
- Descrizione:Tappi
- Seq:04