VWR®, Inserti tappo Cryo coder
Tappi, bianco
Il prodotto può essere usato come codifica/identificazione dei tipi di campioni conservati al suo interno.
Cryocoder/inserti tappo sono disponibili in più opzioni colore: Viola, bianco, blu, arancione, lilla, rosso, tan, giallo, verde, grigio, rosa, assortiti (cinque colori).
:
:
:
:
:
:
:
- Colore:bianco
- Descrizione:Tappi
- Seq:11