Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Acciaio inossidabile 316L, 570 ml, 2000 mm, 25 mm
Codice catalogo SAMP5035S-2000
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Fluid samplers, Liquid Master
Codice catalogo SAMP5035S-2000
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Acciaio inossidabile 316L, 570 ml, 2000 mm, 25 mm
Price
SFr. 1’390.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
  • Quick and easy to use
  • Push button to press to take samples
  • For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specifiche
  • Ø:
    25 mm
  • Capacità:
    570 ml
  • Descrizione:
    Fluid sampler
  • Lunghezza:
    2000 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316L
  • Seq:
    05
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0492
    Nylon
    15 - 30 mm
    1100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    15 - 30 mm
    1600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0494
    Nylon
    15 - 30 mm
    2100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0495
    Nylon
    15 - 30 mm
    600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0496
    Nylon
    30 - 45 mm
    1100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0497
    Nylon
    30 - 45 mm
    1600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0498
    Nylon
    30 - 45 mm
    2100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 73.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0499
    Nylon
    30 - 45 mm
    600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0516
    Nylon
    7 - 14 mm
    600 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale setola
    Testa della spazzola Ø
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 300-0515
    Nylon
    7 - 14 mm
    2100 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 73.40