Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,75, 20×, 0,6 mm
Codice catalogo ECHLRMAG92022
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Plan apochromat N.A. 0,75
- Seq:11
- Distanza di lavoro:0,6 mm