Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Catalog # ECHLRMAG91022
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Ingrandimento:10×
- Descrizione:Plan apochromat N.A. 0,40
- Seq:19
- Distanza di lavoro:3,2 mm