Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Serina USP
12 kg
  SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serina USP
  SPCMS1023-12KGBL
 :  56-45-1
L(+)-Serina USP
12 kg
 :  56-45-1
SFr. 4’570.00
1 * 12 kg
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
 :  H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
  •  :56-45-1
  •  :C₃H₇NO₃
  •  :MFCD00064224
  •  :105.09 g/mol
  •  :14,00846
  •  :259 °C (1013 hPa)
  •  :215…225 °C
  •  :1,6 g/cm³ (22 °C)
  •  :Ambiente
  •  :200-274-3
Documents
  • Assay:
    98.5% Min.
  • Conf:
    12 kg