Material: galvanisch verzinkt, Maße: 1,6 mm x 23,0 mm x 7,0 mm, Gewicht : 6 kg / 100m, Beanspruchungsgrenze: 22 kg (errechneter Wert, nicht geprüft), Meterware, max. Bundlänge = 30 m 1 * 1 m
Codice catalogo KROS4963
Nome del fornitore: KROSCHKE
Frequently Bought Together