Orders LinkContactUsLinkComponent
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
CP-449F, –32...+200 °C, ±0,03 °C, 2 kW, 0,44; 0,35; 0,27; 0,2; 0,06; - kW, 21...30 L, R290, 280×350×200 mm, 370×590×690 mm, 39,5 kg
Codice catalogo 461-1454
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Nome del fornitore:   JULABO GmbH
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
Codice catalogo 461-1454
Nome del fornitore:  JULABO GmbH
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
CP-449F, –32...+200 °C, ±0,03 °C, 2 kW, 0,44; 0,35; 0,27; 0,2; 0,06; - kW, 21...30 L, R290, 280×350×200 mm, 370×590×690 mm, 39,5 kg
Price
SFr. 7’530.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
  • Precise temperature control
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet and easy operation
  • Have a USB interface and pump that can change between internal and external circulation via a lever located directly below the display
  • Integrated cooling coil for counter-cooling gives more usable space in the bath tank
  • Refrigeration unit without side vents and removable ventilation grid
  • Choice of models with environmentally-friendly natural refrigerant
Max. flow rate/max. pressure: CP: 8 to 27 L/min; 0,1 to 0,7 bar
Certifications: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l'ordine: An extensive range of accessories mean that the circulators can be modularly and individually adapted to applications.
Informazioni per l'ordine: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16×1 male).
Attenzione: Cooling capacity at +20; 0; −10; −20; −30 and −40 °C.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    2 kW
  • Range di temperatura:
    –32...+200 °C
  • Peso:
    39,5 kg
  • Capacità:
    21...30 L
  • Seq:
    018
  • L×P×A:
    370×590×690 mm
  • Refrigerant:
    R290
  • Bagno L×P×A:
    280×350×200 mm
  • Potenza di raffredd.:
    0,44; 0,35; 0,27; 0,2; 0,06; - kW
  • Cost. temp.:
    ±0,03 °C
  • Tipo:
    CP-449F
  • Cat. No.:
    461-1454
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente