Rigid Conductive Boxes
Rigid conductive box, 230×128×30 mm
Katalognr. 129-2621
Anbieter: DESCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Desco Europe Rigid Conductive Boxes are marked with the ESD protective symbol. Boxes can be supplied with or without high density foam for insertion of component leads or low density foam which acts as a cushioning material.
- Provide good ESD and mechanical protection
- Made of conductive polypropylene; Rs: 1×10² to <1×10⁵ Ω per IEC 61340-2-3
- Strong box moulded in one-piece
- Supplied with/without foam lining
- Top foam: 6 mm thick low density foam (FX)
- Bottom foam: 6 mm thick high density foam (HD)
Zertifizierung: Meets EN 61340-5-1 and Packaging standard IEC 61340-5-3.
Technische Daten
- Descrizione:Rigid conductive box, 230×128×30 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..