Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm, 135 mm
Codice catalogo HAMML-HWK-040-01
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Double-ended
- Serrated
Specifiche
- Descrizione:Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm
- Lunghezza:135 mm