Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 4 / 4,5 mm, 135 mm
Codice catalogo HAMML-HWK-042-03
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Double-ended
- Serrated
Specifiche
- Descrizione:Bone curettes, Martini, tip diameter 4 / 4,5 mm
- Lunghezza:135 mm