Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX31307-46BLK
- MFLX31303-42
- MFLX31303-45
- MFLX31303-40
- MFLX31303-41
- MFLX31307-48BLK
- MFLX31303-43BLK
- MFLX31303-46BLK
- MFLX31303-41BLK
- MFLX31303-47
- MFLX31303-48
- MFLX31307-41
- MFLX31307-45
- MFLX31307-40
- MFLX31303-43
- MFLX31307-48
- MFLX31303-40BLK
- MFLX31303-47BLK
- MFLX31307-46
- MFLX31303-42BLK
- MFLX31303-48BLK
- MFLX31303-45BLK
- MFLX31307-45BLK
- MFLX31307-41BLK
- MFLX31307-40BLK
- MFLX31303-46
- Pressione di esercizio massima:
- 125 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 125 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 125 psi
- 125 psi
- 125 psi
- 60 psi
- 125 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 125 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 60 psi
- 125 psi
- 125 psi
- 125 psi
- 60 psi
- Temperatura massima:
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 137 °C (280 °F)
- 71 °C (160 °F)
- Vuoto massimo:
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- 698 mm Hg (27,5" Hg)
- Temperatura minima:
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- 0 °C (32 °F)
- Seal material:
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- Sterilizzazione:
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Valve spring material:
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- Garanzia:
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- Currently Viewing
Specifications
About this item
No more leaks - valved couplings automatically shut off flow.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Compact, lightweight couplings feature a high flow and low spillage design
- Not medical-grade Polysulfone
These CPC® high-flow quick-disconnect fittings have flow comparable to many ¹/₂" flow couplings in a ³/₈" body size. An ergonomic design and a large, shrouded thumb latch pad produce a coupling that is easy to grip and simple to operate. Simply plug the coupling insert into the coupling body to connect fittings. Fittings will lock into place immediately. To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body. Valved models have a spring-operated 316 stainless steel valve that seals the flow path when fitting halves are disengaged. All fitting bodies have 316 stainless steel latch springs and EPDM seals.
For a complete coupling, order one fitting body and one insert.
- Dimensioni del raccordo/Ø int. del tubo (porta 1):½"
- Tipo di connessione:Quick-Disconnect to Barb
- Flow pattern:Straight
- Tipo:Valved
- Temperatura massima:137 °C (280 °F)
- Seal material:EPDM
- Descrizione:High-Flow Quick-Disconnect Fitting, Hosebarb Insert, Polysulfone, Valved, ¹/₂" ID, HFCD22835; 10/PK
- Seq:8
- Environmentally Preferable:
- Valve spring material:316 Stainless Steel
- Temperatura minima:–40 °C (–40 °F)
- Vuoto massimo:698 mm Hg (27,5" Hg)
- Sterilizzazione:Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Pressione di esercizio massima:125 psi
- Garanzia:3 Months
- Conf:10
- Fitting material:Polysulfone
- Quick-disconnect flow size:⅜"
- Supplier No.:HFCD22835 (10PK)