CPC® Quick-Disconnect Fitting, Hose Barb Elbow Insert, Acetal, Valved, 3/8" ID, PLCD23006; 25/PK
N° de catalogue MFLX06361-76BLK
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Spécifications
Voir toutes les configurations du produit- Catalog No:
- MFLX06361-76BLK
- MFLX06362-01BLK
- MFLX06361-63
- MFLX06361-41BLK
- MFLX06361-27BLK
- MFLX06361-27
- MFLX06361-75
- MFLX06361-28
- MFLX31307-67BLK
- MFLX06361-64BLK
- MFLX06361-76
- MFLX06361-75BLK
- MFLX06361-99BLK
- MFLX06361-63BLK
- MFLX06361-28BLK
- MFLX06361-41
- MFLX06362-00
- MFLX06361-39
- MFLX06361-99
- MFLX06361-39BLK
- MFLX06362-00BLK
- MFLX06361-87
- MFLX06362-01
- MFLX06361-98BLK
- MFLX06361-98
- MFLX06361-87BLK
- MFLX31307-68BLK
- Lunghezza:
- 3,0988 cm
- 3,0734 cm
- 2,794 cm
- 2,7686 cm
- 2,159 cm
- 2,159 cm
- 3,0988 cm
- 2,54 cm
- 2,7686 cm
- 3,048 cm
- 3,0988 cm
- 3,0988 cm
- 2,7686 cm
- 2,794 cm
- 2,54 cm
- 2,7686 cm
- 3,0734 cm
- 2,7686 cm
- 2,7686 cm
- 2,7686 cm
- 3,0734 cm
- 3,0734 cm
- 3,0734 cm
- 2,7686 cm
- 2,7686 cm
- 3,0734 cm
- 3,0734 cm
- Pressione di esercizio massima:
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- Temperatura massima:
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- Vuoto massimo:
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- Seal material:
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- Sterilizzazione:
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Valve spring material:
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- Garanzia:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Affichage actuel
Spécifications
À propos de cet article
No more struggling - just press thumb latch.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Fittings connect in a snap
These CPC® plastic quick-disconnect fittings feature an ergonomic design and thumb latch for an easy grip and simple operation. Simply plug the coupling insert into the coupling body to connect fittings. Fittings will lock into place immediately. The audible click when the coupling engages confirms a solid connection. To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body. Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
A complete coupler requires a fitting body and an insert (order separately).
- Dimensioni del raccordo/Ø int. del tubo (porta 1):⅜"
- Tipo di connessione:Quick-Disconnect to Barb
- Flow pattern:Elbow
- Tipo:Valved
- Lunghezza:3,0988 cm
- Temperatura massima:82 °C (180 °F)
- Seal material:Buna N
- Descrizione:Quick-Disconnect Fitting, Hose Barb Elbow Insert, Acetal, Valved, ³/₈" ID, PLCD23006; 25/PK
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Valve spring material:316 Stainless Steel
- Vuoto massimo:711 mm Hg (28" Hg)
- Sterilizzazione:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Pressione di esercizio massima:120 psi
- Garanzia:1 year
- Conf:25
- Fitting material:Acetal
- Quick-disconnect flow size:¼"
- Supplier No.:PLCD23006 (25PK)
Frequently Bought Together