Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
2000 ml, Sterili, Tappo a pressione
Codice catalogo 214-0476
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
Codice catalogo 214-0476
Nome del fornitore:  VWR Collection
   Produzione a basso impatto
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
2000 ml, Sterili, Tappo a pressione
Price
288.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
VWR® PC erlenmeyer shaker flasks provide excellent optical clarity and mechanical strength. They are ideal for shaker culture applications and storage.
  • Temperature range: –80 to +121 °C
  • Unlike glass, flasks will not break when dropped
  • Molded-in graduations for accuracy
  • Vent cap option for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage
  • Non-cytotoxic, DNase/RNase free and non-pyrogenic
  • Sterilized by irradiation SAL10-6 (ISO11137)
  • Shelf life: 3 years after month of production
Manufactured in a class 100,000 room environment under ISO13485 and ISO9001 quality management system.
Informazioni per l'ordine: Available with plug seal cap or vent cap.
Confezione: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
Specifiche
  • Tipo di chiusura:
    Tappo a pressione
  • Sterilità:
    Sterili
  • Capacità:
    2000 ml
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    214-0476
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 125 ml
    Vent cap for 125 ml
    214-0483
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 38.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 250 ml
    Plug seal cap for 250 ml
    214-0484
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 25.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 250 ml
    Vent cap for 250 ml
    214-0485
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 55.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
    Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
    214-0486
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 26.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 500 ml, 1000 ml
    Vent cap for 500 ml, 1000 ml
    214-0487
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 70.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 2000 ml
    Vent cap for 2000 ml
    214-0489
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 77.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 3000 ml
    Plug seal cap for 3000 ml
    214-0490
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 69.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 3000 ml
    Vent cap for 3000 ml
    214-0491
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 115.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 5000 ml
    Plug seal cap for 5000 ml
    214-0492
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 94.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vent cap for 5000 ml
    Vent cap for 5000 ml
    214-0493
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 228.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 2000 ml
    Plug seal cap for 2000 ml
    214-0488
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 55.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug seal cap for 125 ml
    Plug seal cap for 125 ml
    214-0482
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 20.40
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..