ContactUsLinkComponent
20 mm Polyethylen Kappe, transparent, mit eingelegtem Silikon/PTFE Septum, blau/transparent, 1.3 mm dick 1 * 100 ST
Codice catalogo INFC8007-WKS1
Nome del fornitore:  INFOCHROMA
20 mm Polyethylen Kappe, transparent, mit eingelegtem Silikon/PTFE Septum, blau/transparent, 1.3 mm dick 1 * 100 ST
Codice catalogo INFC8007-WKS1
Nome del fornitore:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together