Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
GemCell™ U.S. Human Serum AB | Avantor

GemCell™ U.S. Human Serum AB

U.S. human serum AB, Bottle
Codice catalogo 100-512-100
Nome del fornitore:   GEMINI BIO-PRODUCTS
GemCell™ U.S. Human Serum AB
Codice catalogo 100-512-100
Nome del fornitore:  GEMINI BIO-PRODUCTS
GemCell™ U.S. Human Serum AB
GemCell™ U.S. Human Serum AB

U.S. human serum AB, Bottle

Price
328.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents

GemCell™ human serum AB is collected from healthy male donors of the AB serotype at FDA-licensed facilities in the United States. This material is defibrinated from source plasma AB. All donor units are tested for viral markers and found to be non-reactive.

  • 0,1 µm sterile-filtered
  • Gamma irradiation available
Specifiche
  • Descrizione:
    U.S. human serum AB
  • Seq:
    01
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Cat. No.:
    100-512-100
  • Origine:
    US
  • Temperatura di conservazione:
    Store frozen at −20…−10 °C
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..