Orders LinkContactUsLinkComponent
RBB Buffers
RBB Buffers
RBB Buffer, 4000 ml, 4.000 mL
Codice catalogo OMEGRBB-4000
Nome del fornitore:   OMEGA BIO-TEK
RBB Buffers
Codice catalogo OMEGRBB-4000
Nome del fornitore:  OMEGA BIO-TEK
Numero CAS:  
RBB Buffers
RBB Buffer, 4000 ml, 4.000 mL
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4.000 mL
Product Details & Documents
Attenzione: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    4.000 mL
  • Descrizione:
    RBB Buffer, 4000 ml
Specifiche