[EN]SURESTART CRT 96 WP 5.6MM RND TOTAL 1 * 50 pezzi
Codice catalogo HYPE60180-P210
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
[EN]SURESTART CRT 96 WP 5.6MM RND TOTAL 1 * 50 pezzi
Codice catalogo HYPE60180-P210
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Frequently Bought Together
Oils for rotary vane pumps
Nome del fornitore: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Lastre TLC in gel di silice 60 supporto in vetro e lastre GLP
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Lastre TLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in alluminio
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Snap Cap Vials
Nome del fornitore: VWR Collection
Exhaust filters, V3.0
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals