ContactUsLinkComponent
Handrefraktometer Krüss: HRKFZ-T . mit automatischer Temperaturkompensation. Messbereiche: 1,10-1,30 Batteriesäuredichte -50-0 °C Frostschutz (Ethylen- und Propylenglycol) Auflösung: 0,01 Batteriesäuredichte 5 °C Frostschutz 1 * 1 ST
Codice catalogo KRUEHRKFZ-T
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Handrefraktometer Krüss: HRKFZ-T . mit automatischer Temperaturkompensation. Messbereiche: 1,10-1,30 Batteriesäuredichte -50-0 °C Frostschutz (Ethylen- und Propylenglycol) Auflösung: 0,01 Batteriesäuredichte 5 °C Frostschutz 1 * 1 ST
Codice catalogo KRUEHRKFZ-T
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Frequently Bought Together